Documentos Principais
WH0153743M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R2P3 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC87149, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 pseudogene 3
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 2 pseudogene 3 (PPP1R2P3) is expressed in sperms and the gene encoding it is localized on human chromosome 5.
Imunogênio
PPP1R2P3 (AAH66922, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAASTASHRPIKGILKNKTSTTSSMVASAEQPRRSVDEELSKKSQKWDEINILATYHPADKGYGLMKIDEPSPPYHSMMGDDEDACRDTETTEAMAPGILAKKLAAAEGLEPKYRIQEQESSGEEDSDLSPEEREKKRQFEMRRKLHYNEGLNIKLARQLISKDLHDDDEDEEMLETADGESMNTEESNQGSTPSDQQQNKLRSS
Ações bioquímicas/fisiológicas
The expression of protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 2 pseudogene 3 (PPP1R2P3) has been shown to be inhibited in Huntington′s disease, Parkinson′s disease and Alzheimer′s disease.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Valerio Costa et al.
Frontiers in genetics, 3, 231-231 (2012-11-03)
Neurodegenerative disorders and cancer are severe diseases threatening human health. The glaring differences between neurons and cancer cells mask the processes involved in their pathogenesis. Defects in cell cycle, DNA repair, and cell differentiation can determine unlimited proliferation in cancer
Luis Korrodi-Gregório et al.
BMC cell biology, 14, 15-15 (2013-03-20)
Protein Ser/Thr Phosphatase PPP1CC2 is an alternatively spliced isoform of PPP1C that is highly enriched in testis and selectively expressed in sperm. Addition of the phosphatase inhibitor toxins okadaic acid or calyculin A to caput and caudal sperm triggers and