Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0150684M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COMMD1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C2orf5, Anti-MGC27155, Anti-MURR1, Anti-copper metabolism (Murr1) domain containing 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.583,00
R$ 4.583,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.583,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.583,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COMMD1(150684)
Descrição geral
COMMD1 is a regulator of copper homeostasis, sodium uptake, and NF-kappa-B (see MIM 164011) signaling (de Bie et al., 2005 [PubMed 16267171]).[supplied by OMIM
Imunogênio
COMMD1 (AAH22046.1, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAGELEGGKPLSGLLNALAQDTFHGYPGITEELLRSQLYPEVPPEEFRPFLAKMRGILKSIASADMDFNQLEAFLTAQTKKQGGITSDQAAVISKFWKSHKTKIRESLMNQSRWNSGLRGLSWRVDGKSQSRHSAQIHTPVAIIELELGKYGQESEFLCLEFDEVKVNQILKTLSEVEESISTLISQPN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael D Healy et al.
Cell, 186(10), 2219-2237 (2023-05-13)
The Commander complex is required for endosomal recycling of diverse transmembrane cargos and is mutated in Ritscher-Schinzel syndrome. It comprises two sub-assemblies: Retriever composed of VPS35L, VPS26C, and VPS29; and the CCC complex which contains twelve subunits: COMMD1-COMMD10 and the