WH0134430M1
Monoclonal Anti-WDR36 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686I1650, Anti-TAWDRP, Anti-WD repeat domain 36
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... WDR36(134430)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SGIETELRSLSPDCGGSIEVMQSFLKMIGMMLDRKRDFELAQAYLALFLKLHLKMLPSEPVLLEEITNLSSQVEENWTHLQSLFNQSMCILNYLKSALL
forma física
Informações legais