Documentos Principais
WH0125972M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALR3 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CRT2, Anti-FLJ25355, Anti-MGC26577, Anti-calreticulin 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALR3(125972)
Descrição geral
Calreticulins, such as CALR3, are Ca(2+)-binding chaperones localized mainly in the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum Persson et al. (2002) [PubMed 12384296].[supplied by OMIM
Imunogênio
CALR3 (AAH14595, 21 a.a. ~ 384 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VYFQEEFLDGEHWRNRWLQSTNDSRFGHFRLSSGKFYGHKEKDKGLQTTQNGRFYAISARFKPFSNKGKTLVIQYTVKHEQKMDCGGGYIKVFPADIDQKNLNGKSQYYIMFGPDICGFDIKKVHVILHFKNKYHENKKLIRCKVDGFTHLYTLILRPDLSYDVKIDGQSIESGSIEYDWNLTSLKKETSPAESKDWEQTKDNKAQDWEKHFLDASTSKQSDWNGDLDGDWPAPMLQKPPYQDGLKPEGIHKDVWLHRKMKNTDYLTQYDLSEFENIGAIGLELWQVRSGTIFDNFLITDDEEYADNFGKATWGETKGPEREMDAIQAKEEMKKAREEEEEELLSGKINRHEHYFNQFHRRNEL
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunling Shen et al.
Biology of reproduction, 88(5), 123-123 (2013-04-05)
In order to understand the mechanisms of mammalian fertilization, studies using genetically manipulated animals have provided us with plenty of interesting and valuable information on the genetic factors affecting male fertility. In the present work, we demonstrate for the first