Documentos Principais
WH0117156M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCGB3A2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LU103, Anti-PNSP1, Anti-UGRP1, Anti-secretoglobin, family 3A, member 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
In addition to regulating thyroid-specific expression of genes, thyroid transcription factor (TITF1; MIM 600635) controls the transcription of genes specifically expressed in lung, such as surfactant proteins (e.g., SFTPA1; MIM 178630) and uteroglobin (UGB; MIM 192020). Mice lacking Ttf1 die immediately after birth from respiratory failure caused by profoundly hypoplastic lungs (Kimura et al., 1996 [PubMed 8557195]). The UGRP1 gene encodes a uteroglobin-related protein and is a downstream target of TITF1.[supplied by OMIM
Imunogênio
SCGB3A2 (AAH24232, 1 a.a. ~ 93 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKLVTIFLLVTISLCSYSATAFLINKVPLPVDKLAPLPLDNILPFMDPLKLLLKTLGISVEHLVEGLRKCVNELGPEASEAVKKLLEALSHLV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benjamin J van Soldt et al.
Development (Cambridge, England), 146(9) (2019-04-05)
Although the Hippo-yes-associated protein (Yap) pathway has been implicated in lung development, the specific roles for Yap and its nucleocytoplasmic shuttling in the developing airway and alveolar compartments remain elusive. Moreover, conflicting results from expression studies and differences in the