WH0112950M1
Monoclonal Anti-MED8 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARC32, Anti-MGC17544, Anti-MGC19641, Anti-mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 8 homolog (yeast)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MED8(112950)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MRQTEGRVPVFSHEVVPDHLRTKPDPEVEEQEKQLTTDAARIGADAAQKQIQSLNKMCS
Características e benefícios
forma física
Informações legais