WH0083881M2
Monoclonal Anti-MIXL1 antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC138179, Anti-MILD1, Anti-MIXL, Anti-Mix1 homeobox-like 1 (Xenopus laevis)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MIXL1(83881)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
QRRKRTSFSAEQLQLLELVFRRTRYPDIHLRERLAALTLLPESRIQVWFQNRRAKSRRQSGKSFQPLARPEIILNHCAPGTETKCLKPQLPLEVDVNCLP
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)