Documentos Principais
WH0056300M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL1F9 antibody produced in mouse
clone 8A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IL1E, Anti-IL1F9, Anti-IL1H1, Anti-IL1RP2, Anti-interleukin 1 family, member 9
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL1F9(56300)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. The activity of this cytokine is mediated by interleukin 1 receptor-like 2 (IL1RL2/IL1R-rp2), and is specifically inhibited by interleukin 1 family, member 5 (IL1F5/IL-1 delta). Interferon-gamma, tumor necrosis factor-alpha and interleukin 1, beta (IL1B) are reported to stimulate the expression of this cytokine in keratinocytes. The expression of this cytokine in keratinocytes can also be induced by a contact hypersensitivity reaction or herpes simplex virus infection. This gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. (provided by RefSeq)
Imunogênio
IL1F9 (NP_062564, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGTPGDADGGGRAVYQSMCKPITGTINDLNQQVWTLQGQNLVAVPRSDSVTPVTVAVITCKYPEALEQGRGDPIYLGIQNPEMCLYCEKVGEQPTLQLKEQKIMDLYGQ
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)