Documentos Principais
WH0055777M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MBD5 antibody produced in mouse
clone 4A12-1B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ11113, Anti-FLJ30517, Anti-KIAA1461, Anti-methyl-CpG binding domain protein 5
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A12-1B6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBD5(55777)
Imunogênio
MBD5 (AAH14534.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFPPTANMLLPTGEGQSGRAALRDKLMSQQKDALRKRKQPPTTVLSLLRQSQMDSSAVPKPGPDLLRKQGQGSFPISSMSQLLQSMSCQSSHLSSNSTPGCGASNTALPCSANQLHFTDPSMNSSVLQNIPLRGEAVHCHNANTNFVHSNSPVPNHHLAGLINQIQASGNCGMLSQSGMALGNSLHPNPPQSRISTSSTPVIPNSIVSSYNQTSSEAGMVLLEKSTQRY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mariana Martins et al.
International journal of molecular sciences, 24(16) (2023-08-26)
Disruptions in the MBD5 gene have been linked with an array of clinical features such as global developmental delay, intellectual disability, autistic-like symptoms, and seizures, through unclear mechanisms. MBD5 haploinsufficiency has been associated with the disruption of primary cilium-related processes