WH0055748M9
Monoclonal Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CN2, Anti-CNDP dipeptidase 2 (metallopeptidase M20 family), Anti-CPGL, Anti-FLJ10830, Anti-HsT2298, Anti-PEPA
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNDP2(55748)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH
Características e benefícios
forma física
Informações legais