Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0055669M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFN1 antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp762F247, Anti-FLJ20693, Anti-MGC41806, Anti-hfzo1, Anti-hfzo2, Anti-mitofusin 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFN1(55669)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a mediator of mitochondrial fusion. This protein and mitofusin 2 are homologs of the Drosophila protein fuzzy onion (Fzo). They are mitochondrial membrane proteins that interact with each other to facilitate mitochondrial targeting. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MFN1 (AAH40557, 1 a.a. ~ 741 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAEPVSPLKHFVLAKKAITAIFDQLLEFVTEGSHFVEATYKNPELDRIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGEVLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDKVLPSGIGHITNCFLSVEGTDGDKAYLMTEGSDEKKSVKTVNQLAHALHMDKDLKAGCLVRVFWPKAKCALLRDDLVLVDSPGTDVTTELDSWIDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNERLSKPNIFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQHMERCLHFLVEELKVVNALEAQNRIFFVSAKEVLSARKQKAQGMPESGVALAEGFHARLQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQILATVKNIMDSVNLAAEDKRHYSVEEREDQIDRLDFIRNQMNLLTLDVKKKIKEVTEEVANKVSCAMTDEICRLSVLVDEFCSEFHPNPDVLKIYKSELNKHIEDGMGRNLADRCTDEVNALVLQTQQEIIENLKPLLPAGIQDKLHTLIPCKKFDLSYNLNYHKLCSDFQEDIVFRFSLGWSSLVHRFLGPRNAQRVLLGLSEPIFQLPRSLASTPTAPTTPATPDNASQEELMITLVTGLASVTSRTSMGIIIVGGVIWKTIGWKLLSVSLTMYGALYLYERLSWTTHAKERAFKQQFVNYATEKLRMIVSSTSANCSHQVKQQIATTFARLCQQVDITQKQLEEEIARLPKEIDQLEKIQNNSKLLRNKAVQLENELENFTKQFLPSSNEES
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elodie Lobet et al.
Scientific reports, 8(1), 5173-5173 (2018-03-28)
Mitochondria are complex organelles that participate in many cellular functions, ranging from ATP production to immune responses against viruses and bacteria. This integration of a plethora of functions within a single organelle makes mitochondria a very attractive target to manipulate
Maria Kawalec et al.
Folia neuropathologica, 52(4), 436-442 (2015-01-13)
Mitofusin 2 (Mfn2), a protein of the mitochondrial outer membrane, is essential for mitochondrial fusion and contributes to the maintenance and operation of the mitochondrial network. Mutations in the mitofusin 2 gene cause axonal Charcot-Marie-Tooth type 2A (CMT2A), an inherited
Kayleen Vannuvel et al.
Journal of cellular physiology, 231(9), 1913-1931 (2015-12-19)
Endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria are not discrete intracellular organelles but establish close physical and functional interactions involved in several biological processes including mitochondrial bioenergetics, calcium homeostasis, lipid synthesis, and the regulation of apoptotic cell death pathways. As many cell
Lilian Phu et al.
Molecular cell, 77(5), 1107-1123 (2020-03-07)
Mitochondria import nearly their entire proteome from the cytoplasm by translocating precursor proteins through the translocase of the outer membrane (TOM) complex. Here, we show dynamic regulation of mitochondrial import by the ubiquitin system. Acute pharmacological inhibition or genetic ablation