Key Documents
WH0055635M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEPDC1 antibody produced in mouse
clone 6H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DEP domain containing 1, Anti-DEP.8, Anti-FLJ20354, Anti-SDP35
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6H1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DEPDC1(55635)
Imunogênio
DEPDC1 (NP_060249, 93 a.a. ~ 186 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSENVDDNNQLFRFPATSPLKTLPRRYPELRKNNIENFSKDKDSIFKLRNLSRRTPKRHGLHLSQENGEKIKHEIINEDQENAIDNRELSQEDV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services