WH0054793M1
Monoclonal Anti-KCTD9 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ20038, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 9
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCTD9(54793)
Imunogênio
Sequence
MRRVTLFLNGSPKNGKVVAVYGTLSDLLSVASSKLGIKATSVYNGKGGLIDDIALIRDDDVLFVCEGEPFIDPQTDSKPPEGLLGFHTDWLTLNVGGRYFTTTRSTLVNKEPDSMLAHMFKDKGVWGNKQDHRGAFLIDRSPEYFEPILNYLRHGQLIVNDGINLLGVLEEARFFGIDSLIEHLEVAIKNSQPPEDHSPISRKEFVRFLLATPTKSELRCQGLNFSGADLSRLDLRYINFKMANLSRCNLAHANLCCANLERADLSGSVLDCANLQGVKMLCSNAEGASLKLCNFEDPSGLKANLEGANLKGVDMEGSQMTGINLRVATLKNAKLKNCNLRGATLAGTDLENCDLSGCDLQEANLRGSNVKGAIFEEMLTPLHMSQSVR
Características e benefícios
forma física
Informações legais