WH0054751M10
Monoclonal Anti-FBLIM1 antibody produced in mouse
clone 5E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAL, Anti-DKFZp434G171, Anti-FBLP1, Anti-RP11169K16.5, Anti-filamin binding LIM protein 1
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBLIM1(54751)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
VTCARCIGDESFALGSQNEVYCLDDFYRKFAPVCSICENPIIPRDGKDAFKIECMGRNFHENCYRCEDCRILLSVEPTDQGCYPLNNHLFCKPCHVKRSAAGCC
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)