WH0051655M1
Monoclonal Anti-RASD1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AGS1, Anti-DEXRAS1, Anti-MGC:26290, Anti-RAS, dexamethasone-induced 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RASD1(51655)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDS
forma física
Informações legais