WH0029925M7
Monoclonal Anti-GMPPB antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GDP-mannose pyrophosphorylase B, Anti-KIAA1851
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GMPPB(29925)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKALILVGGYGTRLRPLTLSTPKPLVDFCNKPILLHQVEALAAAGVDHVILAVSYMSQVLEKEMKAQEQRLGIRISMSHEEEPLGTAGPLALARDLLSETADPFFVLNSD
Características e benefícios
forma física
Informações legais