Documentos Principais
WH0029907M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNX15 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HSAF001435, Anti-sorting nexin 15
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNX15(29907)
Descrição geral
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. Overexpression of this gene results in a decrease in the processing of insulin and hepatocyte growth factor receptors to their mature subunits. This decrease is caused by the mislocalization of furin, the endoprotease responsible for cleavage of insulin and hepatocyte growth factor receptors. This protein is involved in endosomal trafficking from the plasma membrane to recycling endosomes or the trans-Golgi network. This gene encodes two transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SNX15 (NP_037438, 51 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RYSDFRKLHGDLAYTHRNLFRRLEEFPAFPRAQVFGRFEASVIEERRKGAEDLLRFTVHIPALNNSPQLKEFFRGGEVTRPLEVSRDLH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)