WH0027129M1
Monoclonal Anti-HSPB7 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp779D0968, Anti-cvHSP, Anti-heat shock 27kDa protein family, member 7 (cardiovascular)
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPB7(27129)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
MSHRTSSTFRAERSFHSSSSSSSSSTSSSASRALPAQDPPMEKALSMFSDDFGSFMRPHSEPLAFPARPGGAGNIKTLGDAYEFAVDVRDFSPEDIIVTTSNNHIEVRAEKLAADGTVMNTFAHKCQLPEDVDPTSVTSALREDGSLTIRARRHPHTEHVQQTFRTEIKI
Características e benefícios
forma física
Informações legais