Documentos Principais
WH0026225M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL5A antibody produced in mouse
clone 1F12-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 5
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F12-1A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARL5A(26225)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the ARF family of GTP-binding proteins. With its distinctive nuclear/nucleolar localization and interaction with HP1alpha, the protein is developmentally regulated and may play a role(s) in nuclear dynamics and/or signaling cascades during embryonic development. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ARL5 (AAH01254, 1 a.a. ~ 179 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGILFTRIWRLFNHQEHKVIIVGLDNAGKTTILYQFSMNEVVHTSPTIGSNVEEIVINNTRFLMWDIGGQESLRSSWNTYYTNTEFVIVVVDSTDRERISVTREELYKMLAHEDLRKAGLLIFANKQDVKECMTVAEISQFLKLTSIKDHQWHIQACCALTGEGLCQGLEWMMSRLKIR
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)