WH0026224M1
Monoclonal Anti-FBXL3 antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-F-box and leucine-rich repeat protein 3, Anti-FBL3, Anti-FBL3A, Anti-FBXL3A
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXL3(26224)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MKRGGRDSDRNSSEEGTAEKSKKLRTTNEHSQTCDWGNLLQDIILQVFKYLPLLDRAHASQVCRNWNQVFHMPDLWRCFEFELNQPATSYLKATHPELIK
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)