Key Documents
WH0011188M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NISCH antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-I1, Anti-IRAS, Anti-KIAA0975, Anti-nischarin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NISCH(11188)
Imunogênio
NISCH (AAH56900, 1246 a.a. ~ 1345 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTGSTPMQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMVVLSSLERTPSPEPVDKDFYSEFGNKTTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEIGDLTFTVAQKMAEPEKAPAL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services