Documentos Principais
WH0011046M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC35D2 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HFRC1, Anti-MGC117215, Anti-SQV7L, Anti-UGTrel8, Anti-hfrc, Anti-solute carrier family 35, member D2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC35D2(11046)
Descrição geral
Nucleotide sugars, which are synthesized in the cytosol or the nucleus, are high-energy donor substrates for glycosyltransferases located in the lumen of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Translocation of nucleotide sugars from the cytosol into the lumen compartment is mediated by specific nucleotide sugar transporters, such as SLC35D2 (Suda et al., 2004 [PubMed 15082721]).[supplied by OMIM
Imunogênio
SLC35D2 (NP_008932, 74 a.a. ~ 131 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSKLNKIIHFPDFDKKIPVKLFPLPLLYVGNHISGLSSTSKLSLPMFTVLRKFTIPLT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)