WH0010673M1
Monoclonal Anti-TNFSF13B antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BAFF, Anti-BLYS, Anti-TALL1, Anti-THANK, Anti-TNFSF20, Anti-ZTNF4, Anti-delta BAFF, Anti-tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF13B(10673)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
forma física
Informações legais