WH0010587M1
Monoclonal Anti-TXNRD2 antibody produced in mouse
clone 3A7-F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SELZ, Anti-TR, Anti-TR3, Anti-TRBETA, Anti-TRXR2, Anti-thioredoxin reductase 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A7-F1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TXNRD2(10587)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MHQAALLGGLIQDAPNYGWEVAQPVPHDWRKMAEAVQNHVKSLNWGHRVQLQDRKVKYFNIKASFVDEHTVCGVAKGGKEILLSADHIIIATGGRPRYPTHIEGALEYGITSDDIFWLKESPGKTLVVGASYVALECAGFLTGIGLDTTIMMRSIPLRGFDQQMSSMVIEHMASHGTRFLRGCAPSRVRRLPDGQLRVTWEDSTTGKEDTGTFDTVLWAIGRVPDTRSLNLEKAGVDTSPDTQKILVDSREATSVPHIYAIGDVVEGRPELTPIAIMAGRLLVQRLFGGSSDLMDYDNVPTTVFTPLEYGCVGLSEEEAVARHGQEHVEVYHAHYKPLEFTVAGRDASQCYVKMVCLREPPQLVLGLHFLGPNAGEVTQGFALGIKCGASYAQVMRTVGIHPTCSEEVVKLRISKRSGLDPTVTGC*G
forma física
Informações legais