Documentos Principais
WH0010428M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CFDP1 antibody produced in mouse
clone 5B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BCNT, Anti-CP27, Anti-SWC5, Anti-craniofacial development protein 1, Anti-p97
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFDP1(10428)
Imunogênio
CFDP1 (NP_006315, 168 a.a. ~ 251 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VFDFAGEEVRVTKEVDATSKEAKSFFKQNEKEKPQANVPSALPSLPAGSGLKRSSGMSSLLGKIGAKKQKMSTLEKSKLDWESF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giovanni Messina et al.
Scientific reports, 6, 25511-25511 (2016-05-07)
The Bucentaur (BCNT) protein family is widely distributed in eukaryotes and is characterized by a highly conserved C-terminal domain. This family was identified two decades ago in ruminants, but its role(s) remained largely unknown. Investigating cellular functions and mechanism of