Documentos Principais
WH0010401M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIAS3 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ14651, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIAS3(10401)
Descrição geral
This gene encodes a member of the PIAS [protein inhibitor of activated STAT (signal transducer and activator of transcription)] family of transcriptional modulators. The protein functions as a SUMO (small ubiquitin-like modifier)-E3 ligase which catalyzes the covalent attachment of a SUMO protein to specific target substrates. It directly binds to several transcription factors and either blocks or enhances their activity. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been identified, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PIAS3 (NP_006090, 453 a.a. ~ 550 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPTKKHCSVTSAAIPALPGSKGVLTSGHQPSSVLRSPAMGTLGGDFLSSLPLHEYPPAFPLGADIQGLDLFSFLQTESQHYGPSVITSLDEQDALGHF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)