Documentos Principais
WH0010314M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LANCL1 antibody produced in mouse
clone 9A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GPR69A, Anti-LanC lantibiotic synthetase component C-like 1 (bacterial), Anti-p40
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LANCL1(10314)
Descrição geral
This gene encodes a loosely associated peripheral membrane protein related to the LanC family of bacterial membrane-associated proteins involved in the biosynthesis of antimicrobial peptides. This protein may play a role as a peptide-modifying enzyme component in eukaryotic cells. Previously considered a member of the G-protein-coupled receptor superfamily, this protein is now in the LanC family. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LANCL1 (NP_006046, 1 a.a. ~ 58 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAQRAFPNPYADYNKSLAEGYFDAAGRLTPEFSQRLTNKIRELLQQMERGLKSADPRD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)