WH0010134M1
Monoclonal Anti-BCAP31 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-6C6AG, Anti-B-cell receptor-associated protein 31, Anti-BAP31, Anti-CDM, Anti-DXS1357E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCAP31(10134)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
KKQAESASEAAKKYMEENDQLKKGAAVDGGKLDVGNAEVKLEEENRSLKADLQKLKDELASTKQKLEKAENQVLAMRKQSEGLTKEYDRLLEEHAKLQAAVDGPMDKKEE
forma física
Informações legais