Documentos Principais
WH0010036M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHAF1A antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAF1, Anti-CAF1B, Anti-CAF1P150, Anti-MGC71229, Anti-P150, Anti-chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
clone:
1C2, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHAF1A(10036)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM
Imunogênio
CHAF1A (AAH67093, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CKDRPAFPVKKLIQARLPFKRLNLVPKGKADDMSDDQGTSVQSKSPDLEASLDTLENNCHVGSDIDFRPKLVNGKGPLDNFLRNRIETSIGQSTVIIDLT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)