WH0010018M1
Monoclonal Anti-BCL2L11 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BAM, Anti-BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), Anti-BIM, Anti-BOD, Anti-BimEL, Anti-BimL
Selecione um tamanho
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L11(10018)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAKQPSDVSSECDREGRQLQPAERPPQLRPGAPTSLQTEPQGNPEGNHGGEGDSCPHGSPQGPLAPPASPGPFATRSPLFIFMRRSSLLSRSSSGYFSFD
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)