Documentos Principais
WH0009340M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLP2R antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-glucagon-like peptide 2 receptor
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLP2R(9340)
Descrição geral
The GLP2 receptor (GLP2R) is a G protein-coupled receptor superfamily member closely related to the glucagon receptor ans GLP1 receptor. Glucagon-like peptide-2 (GLP2) is a 33-amino acid proglucagon-derived peptide produced by intestinal enteroendocrine cells. Like glucagon-like peptide-1 (GLP1) and glucagon itself, it is derived from the proglucagon peptide encoded by the GCG gene. GLP2 stimulates intestinal growth and upregulates villus height in the small intestine, concomitant with increased crypt cell proliferation and decreased enterocyte apoptosis. Moreover, GLP2 prevents intestinal hypoplasia resulting from total parenteral nutrition. GLP2R, a G protein-coupled receptor superfamily member is expressed in the gut and closely related to the glucagon receptor (GCGR) and the receptor for GLP1 (GLP1R). (provided by RefSeq)
Imunogênio
GLP2R (NP_004237, 69 a.a. ~ 178 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEETTRKWAQYKQACLRDLLKEPSGIFCNGTFDQYVCWPHSSPGNVSVPCPSYLPWWSEESSGRAYRHCLAQGTWQTIENATDIWQDDSECSENHSFKQNVDRYALLSTL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)