Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0009265M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSCD3 antibody produced in mouse
clone 6D3-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARNO3, Anti-GRP1, Anti-pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6D3-1A9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYTH3(9265)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the PSCD (pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains) family. PSCD family members have identical structural organization that consists of an N-terminal coiled-coil motif, a central Sec7 domain, and a C-terminal pleckstrin homology (PH) domain. The coiled-coil motif is involved in homodimerization, the Sec7 domain contains guanine-nucleotide exchange protein (GEP) activity, and the PH domain interacts with phospholipids and is responsible for association of PSCDs with membranes. Members of this family appear to mediate the regulation of protein sorting and membrane trafficking. This encoded protein is involved in the control of Golgi structure and function, and it may have a physiological role in regulating ADP-ribosylation factor protein 6 (ARF) functions, in addition to acting on ARF1. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PSCD3 (AAH08191, 1 a.a. ~ 180 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNRGINEGGDLPEELLRNLYESIKNEPFKIPEDDGNDLTHTFFNPDREGWLLKLGGRVKTWKRRWFILTDNCLYYFEYTTDKEPRGIIPLENLSIREVEDPRKPNCFELYNPSHKGQVIKACKTEADGRVVEGNHVVYRISAPSPEEKEEWMKSIKASISRDPFYDMLATRKRRIANKK*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)