Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0009063M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIAS2 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MIZ1, Anti-PIASXALPHA, Anti-PIASXBETA, Anti-SIZ2, Anti-miz, Anti-protein inhibitor of activated STAT, 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIAS2(9063)
Descrição geral
This gene encodes a protein involved in the regulation of transcription factors involved in MAP kinase signaling. The symbol MIZ1 has also been associated with ZBTB17 which is a different gene located on chromosome 1. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PIAS2 (NP_004662, 385 a.a. ~ 473 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPVCDKKAAYESLILDGLFMEILNDCSDVDEIKFQEDGSWCPMRPKKEAMKVSSQPCTKIESSSVLSKPCSVTVASEASKKKVDVIDLT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)