Documentos Principais
WH0008859M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK19 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-D6S60, Anti-D6S60E, Anti-G11, Anti-HLARP1, Anti-RP1, Anti-serine/threonine kinase 19
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STK19(8859)
Descrição geral
This gene encodes a serine/threonine kinase which localizes predominantly to the nucleus. Its specific function is unknown; it is possible that phosphorylation of this protein is involved in transcriptional regulation. This gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6 and expresses two transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
STK19 (NP_004188, 255 a.a. ~ 364 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QMTQTFGFRDSEITHLVNAGVLTVRDAGSWWLAVPGAGRFIKYFVKGRQAVLSMVRKAKYRELLLSELLGRRAPVVVRLGLTYHVHDLIGAQLVDCISTTSGTLLRLPET
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)