Documentos Principais
WH0008819M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAP30 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Sin3A-associated protein, 30kDa
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAP30(8819)
Descrição geral
Histone acetylation plays a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. Histone acetylation and deacetylation are catalyzed by multisubunit complexes. The protein encoded by this gene is a component of the histone deacetylase complex, which includes SIN3, SAP18, HDAC1, HDAC2, RbAp46, RbAp48, and other polypeptides. This complex is active in deacetylating core histone octamers, but inactive in deacetylating nucleosomal histones. A pseudogene of this gene is located on chromosome 3. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SAP30 (NP_003855, 131 a.a. ~ 219 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDDDGGDSPVQDIDTPEVDLYQLQVNTLRRYKRHFKLPTRPGLNKAQLVEIVGCHFRSIPVNEKDTLTYFIYSVKNDKNKSDLKVDSGV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)