WH0008521M3
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GCMA, Anti-glial cells missing homolog 1 (Drosophila), Anti-hGCMa
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCM1(8521)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
QQRKRCPNCDGPLKLIPCRGHGGFPVTNFWRHDGRFIFFQSKGEHDHPKPETKLEAEA*
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Informações legais