Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
WH0008462M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF11 antibody produced in mouse
clone 8F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FKLF, Anti-FKLF1, Anti-Kruppel-like factor 11, Anti-TIEG2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8F4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF11(8462)
Imunogênio
KLF11 (NP_003588, 404 a.a. ~ 512 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services