WH0008209M1
Monoclonal Anti-C21orf33 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-D21S2048E, Anti-ES1, Anti-GT335, Anti-HES1, Anti-KNPH, Anti-KNPI, Anti-chromosome 21 open reading frame 33
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... C21orf33(8209)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
RGVEVTVGHEQEEGGKWPYAGTAEAIKALGAKHCVKEVVEAHVDQKNKVVTTPAFMCETALHYIHDGIGAMVRKVLELTGK
forma física
Informações legais