WH0008161M5
Monoclonal Anti-COIL antibody produced in mouse
clone 4B8, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CLN80, Anti-coilin, Anti-p80coilin
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COIL(8161)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
IAFKLLELTSSYSPDVSDYKEGRILSHNPETQQVDIEILSSLPALREPGKFDLVYHNENGAEVVEYAVTQESKITVFWKELIDPRLIIESPSNTSSTEP
Características e benefícios
forma física
Informações legais