WH0007866M1
Monoclonal Anti-IFRD2 antibody produced in mouse
clone 1A4-1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IFNRP, Anti-SKMc15, Anti-SM15, Anti-interferon-related developmental regulator 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4-1G1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFRD2(7866)
Imunogênio
Sequence
MPRARKGNTLRKGGQRRGGGARSSAQADSGSSDDEAASEARSTASECPSLLSTTAEDSLGGDVVDEQGQQEDLEEKLKEYVDCLTDKSAKTRQGALESLRLALASRLLPDFLLERRLTLADALEKCLKKGKGEEQALAAAVLGLLCVQLGPGPKGEELFHSLQPLLVSVLSDSTASPAARLHCASALGLGCYVAAADIQDLVSCLACLESVFSRFYGLGGSSTSPVVPASLHGLLSAALQAWALLLTICPSTQISHILDRQLPRLPQLLSSESVNQRIAAGETIALLFELARDLEEEFVYEDMEALCSVLRTLATDSNKYRAKADRRRQRSTFRAVLHSVEGGECEEEIVRFGFEVLYMDSWARHRIYAAFKEVLGSGMHHHLQNNELLRDIFGLGPVLLLDATALKACKVPRFEKHLYNAAAFKARTKARSRVRDKQADIL
Características e benefícios
forma física
Informações legais