Documentos Principais
WH0007761M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF214 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BAZ1, Anti-zinc finger protein 214
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8E7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF214(7761)
Imunogênio
ZNF214 (NP_037381, 210 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRDSMEEKYCGCNKCKGIYYWNSRCVFHKRNQPGENLCQCSIRKACFSQRSDLYRHPRNHIGKKLYGCDEVDGNFHQSSGVHFHQRVHIGEVPYSCNACGKSFSQISSLH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)