Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
WH0007291M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TWIST1 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ACS3, Anti-BPES2, Anti-BPES3, Anti-SCS, Anti-TWIST, Anti-twist homolog 1 (acrocephalosyndactyly 3; Saethre-Chotzen syndrome) (Drosophila)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1203
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TWIST1(7291)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Twist family bHLH transcription factor 1 (TWIST1) is a basic helix-loop-helix transcription factor and the gene encoding it is localized on human chromosome 7p21.1.
Imunogênio
TWIST1 (NP_000465, 100 a.a. ~ 202 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQSYEELQTQRVMANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
Ações bioquímicas/fisiológicas
Twist family bHLH transcription factor 1 (TWIST1) has a role in the determination of cell lineage and differentiation during embryogenesis. During the development of neural crest, it is also involved in modulating cell movement and tissue reorganization. Mutations in the TWIST1 gene have been associated with Saethre-Chotzen syndrome (4) and the protein is also linked to various cancers.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Prognostic and clinicopathological value of Twist expression in breast cancer: A meta-analysis.
Qiao W
PLoS ONE (2017)
MACC1 ? more than metastasis?
Facts and predictions about a novel gene
Ulrike Stein
Journal of Molecular Medicine (2010)
Reactivation of TWIST1 contributes to Ewing sarcoma metastasis.
Pediatric Blood & Cancer (2018)
Saethre-Chotzen syndrome caused by TWIST 1 gene mutations: functional differentiation from Muenke coronal synostosis syndrome.
Kress W
European Journal of Human Genetics (2006)
Ping Fan et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 50(2), 457-468 (2013-11-05)
Our publications demonstrate that physiological concentrations of oestrogen (E2) induce endoplasmic reticulum and oxidative stress which finally result in apoptosis in E2-deprived breast cancer cells, MCF-7:5C. c-Src is involved in the process of E2-induced stress. To mimic the clinical administration