Documentos Principais
WH0007109M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TMEM1 antibody produced in mouse
clone 5B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EHOC1, Anti-GT334, Anti-MGC126777, Anti-transmembrane protein 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.068,00
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.068,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.068,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAPPC10(7109)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a transmembrane protein found in the cis-Golgi complex. The encoded protein is part of the multisubunit transport protein particle (TRAPP) complex and may be involved in vesicular transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. Mutations in this gene could be responsible for the Unverricht-Lundborg type of progressive myoclonus epilepsy, or for autoimmune polyglandular disease type 1. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TMEM1 (NP_003265, 1162 a.a. ~ 1257 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VRLFKYLPHHSAHSSQLDADSWIENDSLSVDKHGDDQPDSSSLKSRGSVHSACSSEHKGLPMPRLQALPAGQVFNSSSGTQVLVIPSQDDHVLEVS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)