WH0007022M1
Monoclonal Anti-TFAP2C antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AP2γ, Anti-Activating enhancer binding protein 2γ, Anti-ERF1, Anti-TFAP2G, Anti-Transcription factor AP-2γ, Anti-hAP2g
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TFAP2C(7022)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
GRNEMAARKNMLLAAQQLCKEFTELLSQDRTPHGTSRLAPVLETNIQNCLSHFSLITHGFGSQAICAAVSALQNYIKEALIVIDKSYMNPGDQSPADSNKTLEKMEKHRK
forma física
Informações legais