WH0006470M1
Monoclonal Anti-SHMT1 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CSHMT, Anti-MGC15229, Anti-MGC24556, Anti-SHMT, Anti-serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble)
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHMT1(6470)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EKVLEACSIACNKNTCPGDRSALRPSGLRLGTPALTSRGLLEKDFQKVAHFIHRGIELTLQIQSDTGVRATLKEFKERLAGDKYQAAVQALREEVESFASLFPLPGLPD
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)