WH0006274M1
Monoclonal Anti-S100A3 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-S100 calcium binding protein A3, Anti-S100E
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A3(6274)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MARPLEQAVAAIVCTFQEYAGRCGDKYKLCQAELKELLQKELATWTPTEFRECDYNKFMSVLDTNKDCEVDFVEYVRSLACLCLYCHEYFKDCPSEPPCSQ
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)