WH0006199M8
Monoclonal Anti-RPS6KB2 antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KLS, Anti-P70beta, Anti-P70beta1, Anti-P70beta2, Anti-S6K2, Anti-S6Kbeta2, Anti-SRK, Anti-STK14B, Anti-p70(S6K)beta, Anti-p70S6Kb, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KB2(6199)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV
forma física
Informações legais