WH0005937M2
Monoclonal Anti-RBMS1 antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC15146, Anti-MGC3331, Anti-MSSP, Anti-MSSP1, Anti-MSSP2, Anti-MSSP3, Anti-RNA binding motif, single stranded interacting protein 1, Anti-SCR2, Anti-YC1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBMS1(5937)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MGKVWKQQMYPQYATYYYPQYLQAKQSLVPAHPMAPPSPSTTSSNNNSSSSSNSGWDQLSKTNLYIRGLPPHTTDQDLVKLCQPYGKIVSTKAILDKTTNKCKGYGFVDFDSPAAAQKAVSALKASGVQAQMAKQQEQDPTNLYISNLPLSMDEQELENMLKPFGQVISTRILRDSSGTSRGVGFARMESTEKCEAVIGHFNGKFIKTPPGVSAPTEPLLCKFADGGQKKRQNPNKYIPNGRPWHREGEAGMTLTYDPTTAAIQNGFYPSPYSIATNRMITQTSITPYIASPVSAYQVQSPSWMQPQPYILQHPGAVLTPSMEHTMSLQPASMISPLAQQMSHLSLGSTGTYMPATSAMQGAYLPQYAHMQTTAVPVEEASGQQQVAVETSNDHSPYTFQPNK
forma física
Informações legais