WH0005307M1
Monoclonal Anti-PITX1 antibody produced in mouse
clone 5G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BFT, Anti-POTX, Anti-PTX1, Anti-paired-like homeodomain transcription factor 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PITX1(5307)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MPSSMGPGAVPGMPNSGLNNINNLTGSSLNSAMSPGACPYGTPASPYSVYRDTCNSSLASLRLKSKQHSSFGYGGLQGPASGLNACQYN
forma física
Informações legais