WH0005264M1
Monoclonal Anti-PHYH antibody produced in mouse
clone 1F2-5B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LN1, Anti-LNAP1, Anti-PAHX, Anti-PHYH1, Anti-RD, Anti-phytanoyl-CoA 2-hydroxylase
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F2-5B9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHYH(5264)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MEQLRAAARLQIVLGHLGRPSAGAVVAHPTSGTISSASFHPQQFQYTLDNNVLTLEQRKFYEENGFLVIKNLVPDADIQRFRNEFEKICRKEVKPLGLTVMRDVTISKSEYAPSEKMITKVQDFQEDKELFRYCTLPEILKYVECFTGPNIMAMHTMLINKPPDSGKKTSRHPLHQDLHYFPFRPSDLIVCAWTAMEHISRNNGCLVVLPGTHKGSLKPHDYPKWEGGVNKMFHGIQDYEENKARVHLVMEKGDTVFFHPLLIHGSGQNKTQGFRKAISCHFASADCHYIDVKGTSQENIEKEVVGIAHKFFGAENSVNLKDIWMFRARLVKGERTNL
forma física
Informações legais